Documentos Principais
PSRI01
Refractive Index Standard at 20 °C 25 °C and 30 °C
Nominal RI Value 1.3325 at 25 °C, in 10mL Tamper-Evident Glass Vials
Selecione um tamanho
10 ML
R$ 1.050,00
R$ 1.050,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 ML
R$ 1.050,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 1.050,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
qualidade
in 10mL Tamper-Evident Glass Vials
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Paragon Scientific Ltd
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)