PHR2423
Benazepril Related Compound F
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
tert-Butyl (S)-3-amino-tetrahydro-2-oxo-1-benzazepine-1-acetate, (3S)-3-Amino-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic acid tert-butyl ester
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1048674
família API
benazepril
Formulário
solid
embalagem
pkg of 100 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N1(c2c(cccc2)CC[C@@H](C1=O)N)CC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C16H22N2O3/c1-16(2,3)21-14(19)10-18-13-7-5-4-6-11(13)8-9-12(17)15(18)20/h4-7,12H,8-10,17H2,1-3H3/t12-/m0/s1
chave InChI
QTEDVVHLTMELTB-LBPRGKRZSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)