1048652
USP
Benazepril Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(3S)-3-[(1S)-3-Cyclohexyl-1-ethoxycarbonylpropyl]amino-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic acid monohydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
benazepril
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N1(c2c(cccc2)CC[C@@H](C1=O)N[C@@H](CCC3CCCCC3)C(=O)OCC)CC(=O)O
InChI
1S/C24H34N2O5/c1-2-31-24(30)20(14-12-17-8-4-3-5-9-17)25-19-15-13-18-10-6-7-11-21(18)26(23(19)29)16-22(27)28/h6-7,10-11,17,19-20,25H,2-5,8-9,12-16H2,1H3,(H,27,28)/t19-,20-/m0/s1
chave InChI
QIUMIMWTDKEVBO-PMACEKPBSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)