Documentos Principais
100293
Sigma-Aldrich
2,6-Dichlorobenzyl alcohol
99%
Selecione um tamanho
10 G
R$ 305,00
R$ 305,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 305,00
About This Item
Fórmula linear:
Cl2C6H3CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
177.03
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 305,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
solid
pf
96-98 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OCc1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C7H6Cl2O/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-3,10H,4H2
chave InChI
WKKHCCZLKYKUDN-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Leila Behrouzi et al.
Scientific reports, 10(1), 19378-19378 (2020-11-11)
Alcohol to aldehyde conversion is a critical reaction in the industry. Herein, a new electrochemical method is introduced that converts 1 mmol of alcohols to aldehydes and ketones in the presence of N-hydroxyphthalimide (NHPI, 20 mol%) as a mediator; this conversion is
Mario Silva et al.
Journal of chromatography. A, 1629, 461508-461508 (2020-08-29)
In the present document, we report the development of an analytical method consisting of a sequential direct-immersion/headspace solid-phase microextraction (DI-HS-SPME) followed by gas-phase chromatography and tandem mass spectrometry (GC-MS/MS) for simultaneous analysis of 4-chlorobenzyl alcohol, 2,6-dichlorobenzyl alcohol, 4-methoxybenzyl alcohol, 3,4-dimethoxybenzyl