PHR2096
Levodopa Related Compound B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
DL-3-O-Methyldopa, 3-Methoxytyrosine
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1420006
família API
levodopa
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 100 mL
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(Cc1cc(c(cc1)O)OC)C(=O)O
InChI
1S/C10H13NO4/c1-15-9-5-6(2-3-8(9)12)4-7(11)10(13)14/h2-3,5,7,12H,4,11H2,1H3,(H,13,14)
chave InChI
PFDUUKDQEHURQC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)