Merck
Pular para
1420006
USP
Levodopa Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
DL-3-O-Methyldopa, 3-Methoxytyrosine
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H13NO4
Número CAS:
Peso molecular:
211.21
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
O produto 1420006 é um produto específico do cliente e não está disponível para venda na Internet. Entre em contato com a assistência técnica
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
levodopa
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(Cc1cc(c(cc1)O)OC)C(=O)O
InChI
1S/C10H13NO4/c1-15-9-5-6(2-3-8(9)12)4-7(11)10(13)14/h2-3,5,7,12H,4,11H2,1H3,(H,13,14)
InChI key
PFDUUKDQEHURQC-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Levodopa Related Compound B USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monographs such as:
  • Carbidopa and Levodopa Orally Disintegrating Tablets
  • Levodopa
  • Carbidopa and Levodopa Tablets
  • Carbidopa and Levodopa Extended-Release Tablets
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Levodopa Related Compound B
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
O que está acontecendo?
WGK 3
Ponto de inflamação (°F)
No data available
Ponto de inflamação (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)