PHR1964
Ibuprofen Impurity F
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
3-(4-Isobutylphenyl)propionic acid, 3-[4-(2-METHYLPROPYL)PHENYL] PROPANOIC ACID
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0000140
família API
ibuprofen
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 30 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCc1ccc(cc1)CC(C)C
InChI
1S/C13H18O2/c1-10(2)9-12-5-3-11(4-6-12)7-8-13(14)15/h3-6,10H,7-9H2,1-2H3,(H,14,15)
chave InChI
DYNVRFFVBZVRND-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)