PHR2483
4-Acetylbenzoic Acid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
4-Acetylbenzoic acid, Acetophenone-4-carboxylic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
família API
ibuprofen
Formulário
powder
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 100 mg
pf
208-210 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H8O3/c1-6(10)7-2-4-8(5-3-7)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
chave InChI
QBHDSQZASIBAAI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)