PHR1835
Methyl Nicotinate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Methyl nicotinate, Nicotinic acid methyl ester
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0000398
família API
methyl nicotinate
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 500 mg
pb
204 °C (lit.)
pf
42-44 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C7H7NO2/c1-10-7(9)6-3-2-4-8-5-6/h2-5H,1H3
chave InChI
YNBADRVTZLEFNH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.