72420
Methyl nicotinate
puriss., ≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
Nicotinic acid methyl ester
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
puriss.
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
powder or crystals (possibly with chunks)
cor
white to faint yellow
p.e.
204 °C (lit.)
pf
39-42 °C
42-44 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 0.1 g/mL, clear
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C7H7NO2/c1-10-7(9)6-3-2-4-8-5-6/h2-5H,1H3
chave InChI
YNBADRVTZLEFNH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?