PHR1567
Ácido giberélico
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
GA3, Giberelina A3
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1291005
família API
gibberellic acid
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 500 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@]12[C@@H](O)C=C[C@@]3(OC1=O)[C@@H]4CC[C@]5(O)C[C@]4(CC5=C)[C@H]([C@H]23)C(O)=O
InChI
1S/C19H22O6/c1-9-7-17-8-18(9,24)5-3-10(17)19-6-4-11(20)16(2,15(23)25-19)13(19)12(17)14(21)22/h4,6,10-13,20,24H,1,3,5,7-8H2,2H3,(H,21,22)/t10-,11+,12-,13-,16-,17+,18+,19-/m1/s1
chave InChI
IXORZMNAPKEEDV-OBDJNFEBSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Gibberellic Acid is produced because of the metabolism of Gibberella fujikuroi (imperfect stage, Fusarium moniliforme). It is known as a growth substance for plants. Owing to its influence on growth rate as well as morphology of plants, and flower induction, gibberellic acid has been extensively synthesized by chemical and pharmaceutical industries.[1]
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)