PHR1499
Flurbiprofen
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Flurbiprofen, (±)-2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid, L-790,330
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. F0285200
traceable to USP 1285750
família API
flurbiprofen
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 500 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
110-112 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C(O)=O)c1ccc(c(F)c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C15H13FO2/c1-10(15(17)18)12-7-8-13(14(16)9-12)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3,(H,17,18)
chave InChI
SYTBZMRGLBWNTM-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Descrição geral
Flurbiprofen is a non-selective, non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) that is widely used against rheumatoid arthritis. It is also effective against vernal keratoconjunctivitis, post-operative ocular inflammation, herpetic stromal keratitis, excimer laser photorefractive keratectomy and ocular gingivitis.[1]
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)