1285750
USP
Flurbiprofen
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(±)-2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid, L-790,330
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
flurbiprofen
fabricante/nome comercial
USP
pf
110-112 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(C(O)=O)c1ccc(c(F)c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C15H13FO2/c1-10(15(17)18)12-7-8-13(14(16)9-12)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3,(H,17,18)
chave InChI
SYTBZMRGLBWNTM-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Flurbiprofen Tablets
- Flurbiprofen Sodium
- Flurbiprofen Sodium Ophthalmic Solution
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)