PHR1293
Nimodipine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Nimodipine, 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic acid 2-methoxyethyl 1-methylethyl ester, Isopropyl 2-methoxyethyl 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(m-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylate
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to BP 651
traceable to Ph. Eur. N0850000
traceable to USP 1463858
família API
nimodipine
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COCCOC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1c2cccc(c2)[N+]([O-])=O)C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C21H26N2O7/c1-12(2)30-21(25)18-14(4)22-13(3)17(20(24)29-10-9-28-5)19(18)15-7-6-8-16(11-15)23(26)27/h6-8,11-12,19,22H,9-10H2,1-5H3
chave InChI
UIAGMCDKSXEBJQ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CACNA1C(775) , CACNA1D(776) , CACNA1F(778) , CACNA1S(779) , NR3C2(4306)
Descrição geral
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?