Documentos Principais
PHL89563
Anisodamine hydrobromide
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
6-Hydroxyhyoscyamine hydrobromide
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 3.672,00
R$ 3.672,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 3.672,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H23NO4 · HBr
Número CAS:
Peso molecular:
386.28
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 3.672,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Br.N1(C2C(CC1CC(C2)OC(=O)C(CO)c3ccccc3)O)C
chave InChI
KMYQCELRVANQNG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)