Documentos Principais
E-108
Supelco
Estrone-2,3,4-13C3 solution
100 μg/mL in methanol, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C3C15H22O2
Número CAS:
Peso molecular:
273.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
100 μg/mL in methanol
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[13c]1[13cH]c2c(c[13cH]1)[C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@](CC3)(C(=O)CC4)C)CC2
InChI
1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-16,19H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,18+/m1/s1/i3+1,10+1,12+1
chave InChI
DNXHEGUUPJUMQT-JTCDCFKFSA-N
Descrição geral
A stable-labeled internal standard of estrone, a precursor of estradiol, suitable for quantitation of estrone in serum or plasma by LC-MS/MS for clinical testing applications such as diagnosing developmental abnormalities, assessing enzyme inactivity or deficiency, or monitoring hormone replacement therapy in women. For these analyses, 13C-labeled internal standards can eliminate potential issues of isotopic exchange and minimize separation of later-eluting analytes from a higher substituted deuterium-labeled internal standard. 
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3