Documentos Principais
PHL89553
Echimidine
phyproof® Reference Substance
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H31NO7
Número CAS:
Peso molecular:
397.46
Código UNSPSC:
41116107
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C20H31NO7/c1-6-12(2)17(23)28-15-8-10-21-9-7-14(16(15)21)11-27-18(24)20(26,13(3)22)19(4,5)25/h6-7,13,15-16,22,25-26H,8-11H2,1-5H3/b12-6-/t13-,15+,16+,20-/m0/s1
chave InChI
HRSGCYGUWHGOPY-LYHHMGRNSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Nota de análise
For the analysis of the phytotoxins. Pyrrolizidin alkaloid (PA)
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Retrorsine phyproof® Reference Substance
PHL89775
Retrorsine
Lycopsamine phyproof® Reference Substance
PHL89726
Lycopsamine
Trichodesmine phyproof® Reference Substance
PHL83438
Trichodesmine
Lycopsamine N-oxide phyproof® Reference Substance
PHL83447
Lycopsamine N-oxide
Jacobine phyproof® Reference Substance
PHL83434
Jacobine
Seneciphylline phyproof® Reference Substance
PHL89275
Seneciphylline
Crotalina phyproof® Reference Substance
PHL89251
Crotalina