B9180
BW A868C
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-[(2-Cyclohexyl-2-hydroxyethyl)amino]-2,5-dioxo-1-(phenylmethyl)- 4-imidazolidineheptanoic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
film
cor
colorless
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(CNN1C(CCCCCCC(O)=O)C(=O)N(Cc2ccccc2)C1=O)C3CCCCC3
InChI
1S/C25H37N3O5/c29-22(20-13-7-4-8-14-20)17-26-28-21(15-9-1-2-10-16-23(30)31)24(32)27(25(28)33)18-19-11-5-3-6-12-19/h3,5-6,11-12,20-22,26,29H,1-2,4,7-10,13-18H2,(H,30,31)
chave InChI
YZJVWSKJHGEIBL-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3