Documentos
PHL83434
Jacobine
phyproof® Reference Substance
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H25NO6
Número CAS:
Peso molecular:
351.39
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C18H25NO6/c1-10-8-18(11(2)25-18)16(21)24-13-5-7-19-6-4-12(14(13)19)9-23-15(20)17(10,3)22/h4,10-11,13-14,22H,5-9H2,1-3H3/t10-,11+,13-,14-,17-,18+/m1/s1
chave InChI
IAPHXJRHXBQDQJ-WKMWQDDRSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Check out our entire range of pyrrolizidine alkaloid standards
Nota de análise
For the analysis of the phytotoxins. Pyrrolizidin alkaloid (PA)
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Erucifoline phyproof® Reference Substance
PHL83432
Erucifoline
Trichodesmine phyproof® Reference Substance
PHL83438
Trichodesmine