PHR3262
Xanthone
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
Xanthone, 9-Xanthenone
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1720203
família API
propantheline
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 200 mg
pb
349-350 °C/730 mmHg (lit.)
pf
172-174 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1c2ccccc2Oc3ccccc13
InChI
1S/C13H8O2/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H
chave InChI
JNELGWHKGNBSMD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.