Documentos Principais
PHL83795
7-Acetylintermedine N-oxide
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
Intermedine 1-acetate N-oxide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H27NO7
Número CAS:
Peso molecular:
357.40
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+]21([C@@H]([C@@H](CC2)OC(=O)C)C(=CC1)COC(=O)[C@@](O)([C@H](O)C)C(C)C)[O-]
InChI
1S/C17H27NO7/c1-10(2)17(22,11(3)19)16(21)24-9-13-5-7-18(23)8-6-14(15(13)18)25-12(4)20/h5,10-11,14-15,19,22H,6-9H2,1-4H3/t11-,14-,15-,17+,18?/m1/s1
chave InChI
LQRKAEIDKZNCJO-MYWVZKBFSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)