Merck
Pular para
B4643
Boc-L-Asparagine PAM resin ester
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
1 mmol
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 3.206,00
Sobre este item
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.26
MDL number:
R$ 3.206,00
Verificar disponibilidade no carrinho
​
Solicite um pedido personalizado
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
form
solid
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[X]C(=O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)CC(=O)N
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
O que está acontecendo?
WGK 3
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
EPI (equipamento de proteção individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)