Documentos Principais
PHL80201
Coniine hydrochloride
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
(±)-2-Propylpiperidine hydrochloride, DL-Coniin hydrochloride
Selecione um tamanho
20 MG
R$ 3.680,00
R$ 3.680,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
20 MG
R$ 3.680,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H17N · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
163.69
Beilstein:
6116710
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 3.680,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (GC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
pf
~210 °C (lit.)
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CCCC1CCCCN1
InChI
1S/C8H17N.ClH/c1-2-5-8-6-3-4-7-9-8;/h8-9H,2-7H2,1H3;1H
chave InChI
JXBWZNQZRWZJIR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)