BP458
Piridoxina
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Adermina, HCl PN, Piridoxol, Vitamina B6
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
pyridoxine
forma
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
cor
white
pf
214-215 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cc1ncc(CO)c(CO)c1O
InChI
1S/C8H11NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,10-12H,3-4H2,1H3;1H
chave InChI
ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Also used in monographs such as:
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)