NIST1900
Silicon nitride powder - specific surface area standard
NIST® SRM® 1900
Sinônimo(s):
Silicon nitride
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
forma
powder
embalagem
pkg of 4 g
fabricante/nome comercial
NIST®
densidade
3.44 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
glass & ceramic
cadeia de caracteres SMILES
N12[Si]34N5[Si]16N3[Si]25N46
InChI
1S/N4Si3/c1-5-2-6(1)3(5)7(1,2)4(5)6
chave InChI
HQVNEWCFYHHQES-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
SRM 1900_cert
SRM 1900_SDS
Aplicação
Características e benefícios
- SRM 1900 is available with certified specific surface area.
- Certified value is measured using a static volumetric type Brunauer–Emmett–Teller (BET) (nitrogen gas) instrument using a pellet cell.
- The NIST certificate is provided with storage, handling, and use instructions
Outras notas
Nitrogen (N), Oxygen (O2), Water (H2O), Total hydrocarbon
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente