Documentos Principais
PHL82551
L-Glutamic acid
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
(S)-2-Aminopentanedioic acid, Glu
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 2.051,00
R$ 2.051,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 2.051,00
About This Item
Fórmula linear:
HO2CCH2CH2CH(NH2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
147.13
Beilstein:
1723801
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 2.051,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
PhytoLab
pf
205 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
chave InChI
WHUUTDBJXJRKMK-VKHMYHEASA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Ações bioquímicas/fisiológicas
An excitatory amino acid neurotransmitter that is an agonist at all subtypes of glutamate receptors (metabotropic, kainate, NMDA, and AMPA).
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Genipin phyproof® Reference Substance
PHL80458
Genipin