Documentos Principais
8.16004
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Glutamic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
(S)-(+)-Glutamic acid, L-α-Aminoglutaric acid, Glu, L-alpha-Aminoglutaric acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H9NO4
Número CAS:
Peso molecular:
147.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
Número do índice EC:
200-293-7
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (acidimetric)
Formulário
solid
potência
>30000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.0-3.5 (25 °C, 8.6 g/L in H2O)
pf
160 °C
solubilidade
11.1 g/L
densidade
1.54 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
460 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+H3]C(CCC(=O)O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)
chave InChI
WHUUTDBJXJRKMK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in HCl 2 mol/l): +30.0 - +32.5 °
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1