NIST937
Iron metal
NIST® SRM® 937
Sinônimo(s):
Iron
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
solid
prazo de validade
10 yr
embalagem
pkg of 50 g
fabricante/nome comercial
NIST®
resistividade
9.71 μΩ-cm
p.e.
2750 °C (lit.)
pf
1535 °C (lit.)
densidade
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
clinical
Formato
matrix material
cadeia de caracteres SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
chave InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
SRM 937_cert
SRM 937 _SDS
Aplicação
Outras notas
- This SRM should be stored in the tightly closed original bottle under normal laboratory conditions.
- Expiration details and storage and use instructions are provided on the NIST certificate
- Notes on biomaterial handling, disposal, and transport documented in MSDS
- This SRM is intended for research use.
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)