NIST683
Zinc metal
NIST® SRM 683
Sinônimo(s):
Zinc
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
pressão de vapor
1 mmHg ( 487 °C)
embalagem
pkg of block
fabricante/nome comercial
NIST®
resistividade
5.8 μΩ-cm, 20°C
técnica(s)
X-ray spectroscopy: suitable
optical emission spectroscopy (OES): suitable
p.e.
907 °C (lit.)
pf
420 °C (lit.)
densidade
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
matrix material
cadeia de caracteres SMILES
[Zn]
InChI
1S/Zn
chave InChI
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Outras notas
Lead (Pb), Copper (Cu), Iron (Fe), Silver (Ag), Cadmium (Cd), Thallium (Tl), Tin (Sn)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Arsenic (As), Gallium (Ga), Indium (In), Manganese (Mn), Molybdinum (Mo), Rhodium (Rh), Scandium (Sc), Vanadium (V), Tungsten (W)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)