Documentos Principais
NIST911C
Colesterol
NIST® SRM® 911c
Sinônimo(s):
3β-Hidroxi-5-colesteno, 5-Colesteno-3β-ol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H46O
Número CAS:
Peso molecular:
386.65
Beilstein:
1915888
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 2 g
fabricante/nome comercial
NIST®
p.e.
360 °C (lit.)
pf
147-149 °C (lit.)
densidade
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
clinical research
clinical testing
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
chave InChI
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
Descrição geral
This Standard Reference Material (SRM) is certified as a chemical of known purity. It is intended primarily for use in the calibration and standardization of procedures for the determination of cholesterol in research samples and for routine evaluations of daily working standards used in these procedures. A unit of SRM 911c consists of 2 g of material. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 911C_cert
SRM 911C_SDS
Ações bioquímicas/fisiológicas
Componente importante de todas as membranas biológicas; cerca de 25% do teor total de lipídios no cérebro é de colesterol.
Outras notas
Certified for the analytes listed below.
Cholestrol
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Determination of total and esterified cholesterol in serum.
Sobel C and Fernandez A.
Clinical Chemistry, 12(11), 739-747 (1966)
Enzymatic determination of total serum cholesterol.
C C Allain et al.
Clinical chemistry, 20(4), 470-475 (1974-04-01)