NIST1515
Apple leaves
NIST® SRM® 1515
Sinônimo(s):
Apple Leaf Sample
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 50 g
fabricante/nome comercial
NIST®
Formato
matrix material
Descrição geral
SRM 1515_cert
SRM 1515_SDS
Outras notas
Nitrogen (Total) (N), Phosphorus (P)
Trace Elements:: Aluminum (Al), Boron (B), Barium (Ba), Barium (Ba), Cadmium (Cd), Calcium (Ca), Chlorine, Copper (Cu), Iron (Fe), Lead (Pb), Magnesium (Mg), Manganese (Mn), Mercury (Hg), Molybdenum (Mo), Nickel (Ni), Potassium (K), Rubidium (Rb), Sodium (Na), Strontium (Sr), Vanadium (V), Zinc (Zn)
Matrix Group: Fruits and Vegetables
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)