NIST457
Unalloyed copper
NIST® SRM® 457, Cu IV (solid)
Sinônimo(s):
Copper
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of rod
fabricante/nome comercial
NIST®
resistividade
1.673 μΩ-cm, 20°C
p.e.
2567 °C (lit.)
pf
1083.4 °C (lit.)
densidade
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
matrix material
cadeia de caracteres SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
chave InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Outras notas
Antimony (Sb), Lead (Pb), Selenium (Se), Silver (Ag), Tellurium (Te), Copper (Cu)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Bismuth (Bi), Cobalt (Co), Iron (Fe), Nickel (Ni), Oxygen (O), Sulfur (S), Arsenic (As), Silicon (Si), Cadmium (Cd), Tin (Sn), Chromium (Cr), Titanium (Ti), Gold (Au), Zinc (Zn), Manganese (Mn)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)