embalagem
pkg of 3 x 10 g
fabricante/nome comercial
NIST®
aplicação(ões)
environmental
formato
matrix material
Descrição geral
SRM 2690_cert
SRM 2690_SDS
Outras notas
Aluminum (Al), Calcium (Ca), Iron (Fe), Magnesium (Mg), Phosphorus (P), Potassium (K), Silicon (Si), Sodium (Na), Sulfur (S), Titanium (Ti)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Antimony (Sb), Arsenic (As), Barium (Ba), Beryllium (Be), Cobalt (Co), Chromium (Cr), Cesium (Cs), Europium (Eu), Hafnium (Hf), Lead (Pb), Manganese (Mn), Mercury (Hg), Nickel (Ni), Scandium (Sc), Selenium (Se), Strontium (Sr), Thorium (Th), Zinc (Zn)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente