Documentos Principais
NISTRM8631B
Sigma-Aldrich
Medium Test Dust (MTD)
NIST® RM 8631b, pkg of 20 g
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
embalagem
pkg of 20 g
fabricante/nome comercial
NIST® RM 8631b
aplicação(ões)
environmental
Descrição geral
A unit of Reference Material (RM) 8631b, an ISO Medium Test Dust (MTD), consists of 20 g of a natural mineral dust that is heterogeneous in composition and polydisperse with respect to size. RM 8631b is intended to be used as a secondary material for calibrating particle sizing instruments, especially optical particle counters, when used in conjunction with published standard methods.
SRM 8631B_cert
SRM 8631B_SDS
Outras notas
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)