N1000000
Nitrosotriaminopyrimidine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2,4,6-Triamino-5-nitrosopyrimidine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
triamterene
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1nc(c(c(n1)N)N=O)N
InChI
1S/C4H6N6O/c5-2-1(10-11)3(6)9-4(7)8-2/h(H6,5,6,7,8,9)
chave InChI
XLQQJSWJHHKLOK-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)