Documentos Principais
CLS7995150
Pyrex® hybridization tubes, graduated with screw cap
I.D. × L 35 mm × 150 mm
Sinônimo(s):
Corning® 7995
Selecione um tamanho
2 EA
R$ 1.127,00
R$ 1.127,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
2 EA
R$ 1.127,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
R$ 1.127,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass
cap (Plug seal)
flat bottom tube
esterilidade
non-sterile
Características
graduations
embalagem
case of 2
pack of 2
fabricante/nome comercial
Corning 7995-150
D.I. × C
35 mm × 150 mm
diâmetro da tampa
54 mm
Rosca da tampa
45
cor
clear
capacidade
100 mL
adequação
suitable for (for use in hybridization chambers)
Descrição geral
For use in hybridization incubators with rotators. Graduated, 35 mm I.D., and GL 45 size PP plug-seal screw-cap with O-ring for a leakproof seal. Available in three lengths to accept different size hybridization membranes. Replacement plug-seal caps and O-rings available separately.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)