N0392
Nordoxepin hydrochloride
analytical standard, ≥98.0% (TLC), powder
Sinônimo(s):
11(6H)-(3-[Methylamino]propylidene)dibenz[b,e]oxepine
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (TLC)
forma
powder
técnica(s)
HPLC: suitable
cor
white to yellow
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CNCC\C=C1/c2ccccc2COc3ccccc13
InChI
1S/C18H19NO.ClH/c1-19-12-6-10-16-15-8-3-2-7-14(15)13-20-18-11-5-4-9-17(16)18;/h2-5,7-11,19H,6,12-13H2,1H3;1H/b16-10+;
chave InChI
GNPPEZGJRSOKRE-QFHYWFJHSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.