Documentos
P4651
Sigma-Aldrich
Promethazine hydrochloride
Sinônimo(s):
10-[2-(Dimethylamino)propyl]phenothiazine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H20N2S · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
320.88
Beilstein:
4166397
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
forma
powder
originador
Wyeth
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CC(CN1c2ccccc2Sc3ccccc13)N(C)C
InChI
1S/C17H20N2S.ClH/c1-13(18(2)3)12-19-14-8-4-6-10-16(14)20-17-11-7-5-9-15(17)19;/h4-11,13H,12H2,1-3H3;1H
chave InChI
XXPDBLUZJRXNNZ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... HRH1(3269)
Ações bioquímicas/fisiológicas
H1 histamine receptor antagonist; CNS depressant; anticholinergic.
Características e benefícios
This compound was developed by Wyeth. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Outras notas
Solubility: Freely soluble in water, in hot dehydrated alcohol and in Chloroform. Practically insoluble in ether, in acetone and in ethyl acetate.
forma física
Appearance: White or faint yellow, odorless, Crystalline powder, slowly oxidizes and acquires a blue color, on prolonged exposure to air.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves