Merck
Pular para
SML0804
(S)-CPP sodium salt
≥96% (HPLC)
Sinônimo(s):
(S)-2-Chloro-3-phenylpropanoic acid sodium salt, (aS)-a-chloro-benzenepropanoic acid sodium salt
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
25 mg
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 2.052,00
R$ 1.744,20
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H8ClO2 · Na
Número CAS:
Peso molecular:
206.60
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥96% (HPLC)
Form:
powder
R$ 1.744,20
Preço de tabelaR$ 2.052,00Poupe 15%
Promoção exclusiva para Web
Verificar disponibilidade no carrinho
Solicite um pedido personalizado
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Quality Segment
assay
≥96% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[O-]C([C@@H](Cl)CC1=CC=CC=C1)=O.[Na+]
InChI
1S/C9H9ClO2.Na/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8H,6H2,(H,11,12);/q;+1/p-1/t8-;/m0./s1
InChI key
HMHPCHNNVOLTFC-QRPNPIFTSA-M
Biochem/physiol Actions
(S)-CPP is an inhibitor of branched-chain α-ketoacid dehydrogenase complex (BCKDC) kinase, also know as BDK, or keto acid dehydrogenase kinase.
(S)-CPP is an inhibitor of branched-chain α-ketoacid dehydrogenase complex (BCKDC) kinase, also know as BDK, or keto acid dehydrogenase kinase. BDK is a negative regulator of BCKDC activity. Inhibition of BDK by (S)-CPP (IC50 = 6.3 μM) leads to complex activation, and significant reduction of plasma levels of leucine/isoleucine and valine in wild type mice.
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
SML0679SML0289C4026
description
≥96% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
99-100%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
99-100%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: ≥5 mg/mL
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
faintly yellow to dark yellow
color
-
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)