M8256
Methyl Red sodium salt
Powder
Sinônimo(s):
4-Dimethylaminoazobenzene-2′-carboxylic acid sodium salt, Acid Red 2
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Methyl Red sodium salt, Crystalline
Agency
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
Nível de qualidade
Formulário
powder
técnica(s)
titration: suitable
visual transition interval
4.2-6.2, pink to yellow
solubilidade
soluble, clear, orange
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2C([O-])=O
InChI
1S/C15H15N3O2.Na/c1-18(2)12-9-7-11(8-10-12)16-17-14-6-4-3-5-13(14)15(19)20;/h3-10H,1-2H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b17-16+;
chave InChI
GNTPCYMJCJNRQB-CMBBICFISA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.