68250
Methyl Orange
for microscopy (Hist.), indicator (pH 3.0-4.4)
Sinônimo(s):
4-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzenesulfonic acid sodium salt, Acid Orange 52, Helianthin, Orange III
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
for microscopy (Hist.)
indicator (pH 3.0-4.4)
Nível de qualidade
Formulário
powder
técnica(s)
titration: suitable
pH
3.0-4.4, pink to yellow
solubilidade
methanol: water (1:1): 0.1 g/10 mL, orange to very deep orange
λmax
501.4 nm in H2O (acidified)
adequação
suitable for microscopy
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C14H15N3O3S.Na/c1-17(2)13-7-3-11(4-8-13)15-16-12-5-9-14(10-6-12)21(18,19)20;/h3-10H,1-2H3,(H,18,19,20);/q;+1/p-1/b16-15+;
chave InChI
STZCRXQWRGQSJD-GEEYTBSJSA-M
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?