Documentos Principais
40911
Supelco
2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone
analytical standard
Sinônimo(s):
Lawsone, Natural Orange 6
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 677,00
R$ 677,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 677,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H6O3
Número CAS:
Peso molecular:
174.15
Beilstein:
1565260
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 677,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.5% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
pf
192-195 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C10H6O3/c11-8-5-9(12)10(13)7-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,12H
chave InChI
CSFWPUWCSPOLJW-UHFFFAOYSA-N
Produtos recomendados
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)