F6270
Fipexide hydrochloride
analytical standard
Sinônimo(s):
1-(2-[4-Chlorophenoxy]acetyl)-4-(3,4-methylenedioxybenzyl)piperazine
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Clc1ccc(OCC(=O)N2CCN(CC2)Cc3ccc4OCOc4c3)cc1
InChI
1S/C20H21ClN2O4.ClH/c21-16-2-4-17(5-3-16)25-13-20(24)23-9-7-22(8-10-23)12-15-1-6-18-19(11-15)27-14-26-18;/h1-6,11H,7-10,12-14H2;1H
chave InChI
MVOWQBJZZKOQNU-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)