F4166
Sodium formate
BioXtra
Sinônimo(s):
Formic acid sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioXtra
Impurezas
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
pf
259-262 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.2%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
traços de cátion
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.1%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]C=O
InChI
1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1
chave InChI
HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?