Documentos
ERMAD454K
Alanine transaminase
ERM®, certified reference material
About This Item
Número CAS:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Agency
ERM®
fabricante/nome comercial
JRC
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
formato
neat
temperatura de armazenamento
−70°C
Nota de análise
For more information please see:
ERMAD454K
Informações legais
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Urea Assay Kit sufficient for 100 colorimetric tests
Sigma-Aldrich
MAK006
Urea Assay Kit