E0100000
Emetine hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Emetine dihydrochloride, 6′,7′,10,11-Tetramethoxyemetan dihydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
emetine
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12C[C@H](C[C@@]3([H])NCCC4=C3C=C(OC)C(OC)=C4)[C@@H](CC)CN1CCC5=C2C=C(OC)C(OC)=C5
InChI
1S/C29H40N2O4.2ClH/c1-6-18-17-31-10-8-20-14-27(33-3)29(35-5)16-23(20)25(31)12-21(18)11-24-22-15-28(34-4)26(32-2)13-19(22)7-9-30-24;;/h13-16,18,21,24-25,30H,6-12,17H2,1-5H3;2*1H/t18-,21-,24+,25-;;/m0../s1
chave InChI
JROGBPMEKVAPEH-GXGBFOEMSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)