D6001
Sulfato de dextrana
average mol wt >500,000 (dextran starting material), contains 0.5-2.0% phosphate buffer, pH 6-8
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
Nível de qualidade
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D 90 to 105 °, c = 6% (w/v) in water
peso molecular
average mol wt >500,000 (dextran starting material)
contém
0.5-2.0% phosphate buffer, pH 6-8
composição
Sulfur Content, 16.0-19.0%
cor
white to off-white
faixa de pH útil
6.0-8.0 (1% in water)
solubilidade
H2O: 100 mg/mL
Descrição geral
Aplicação
- to delipidate fatty plasma(67)(70)
- to induce inflammatory and carcinogenic response in the distal colon of rodents(68)
- for the preparation of 3,4-ethylenedioxythiophene (EDOT)(69)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Dextran sulfates as sodium salts are water-soluble and stable, containing approximately 17% sulfur for various applications.
Conteúdo relacionado
Dextrans are polysaccharides with molecular weights ≥1,000 Dalton, featuring a linear backbone of α-linked d-glucopyranosyl repeating units.