CRMUCFGO1
CFPP Standard
CFPP ASTM D 6371; EN 116 / IP 309 (-17.4 °C)
Sinônimo(s):
Cold Filter Plugging Point Standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Agency
according to ASTM® 6371
according to EN 116
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Paragon Scientific Ltd
p.e.
141-462 °C
aplicação(ões)
petroleum
Formato
mixture
Categorias relacionadas
Descrição geral
This product is a certified reference material (CRM), manufactured under UKAS accreditation
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
134.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
57 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)