Documentos
CRM44897
Supelco
Solução de tricapina ASTM® D6584
certified reference material, 8000 μg/mL in pyridine
Sinônimo(s):
Impureza de biodiesel
About This Item
Número CAS:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
Agency
ASTM® D6584
linha de produto
TraceCERT®
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
kit of 5 mL
concentração
8000 μg/mL in pyridine
aplicação(ões)
petroleum
formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C33H62O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-31(34)37-28-30(39-33(36)27-24-21-18-15-12-9-6-3)29-38-32(35)26-23-20-17-14-11-8-5-2/h30H,4-29H2,1-3H3
chave InChI
LADGBHLMCUINGV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Análise LC-MS/MS abrangente em cenários clínicos: Um método sofisticado de cromatografia líquida acoplada a espectrometria de massa em tandem (LC-MS/MS) foi desenvolvido para a quantificação simultânea de analgésicos e sedativos, incluindo morfina-3-β-ᴅ-glicuronídeo, no plasma humano. Este método é utilizado em unidades de terapia intensiva para auxiliar na determinação da morte neurológica, demonstrando o papel crucial da morfina-3-β-ᴅ-glicuronídeo de alta pureza como padrão analítico na farmacologia de cuidados críticos (Jutras et al., 2020).
  • Detecção de metabólitos opiáceos na urina: Pesquisas envolvendo a detecção de opiáceos e seus metabólitos na urina após o consumo de xarope frio empregaram técnicas avançadas de LC-MS/MS. A morfina-3-β-ᴅ-glicuronídeo foi destacada por sua importância na diferenciação entre o uso de opiáceos e o consumo de medicamentos comuns sem prescrição médica, apoiando seu uso na toxicologia forense e em diagnósticos clínicos (Yen et al., 2020).
Outras notas
Este Material de referência certificado (CRM) é produzido e certificado de acordo com a ISO 17034 e a ISO/IEC 17025. Todas as informações sobre o uso deste CRM podem ser encontradas no certificado de análise.
Informações legais
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
62.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
17.0 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Learn more about Biodiesel as a renewable, alternative diesel fuel produced from vegetable oils, animal fats, or recycled restaurant grease.