Documentos Principais
CRMCPGO
Cloud Point Standard
ASTM D 2500; NF EN23015 (-6.6°C)
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Agency
according to ASTM® 2500
according to EN 23015
according to NF
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Paragon Scientific Ltd
p.e.
141-462 °C
aplicação(ões)
petroleum
Formato
mixture
Descrição geral
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Cloud Point Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM) certified to ISO 17034 under UKAS accreditation
Informações legais
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
140.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
60 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)